Zinn-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Scientific
42450.1Y
42450.18
42450.1YEA
81.7
EUR
42450.1Y
42450.18
Zinn-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards
Kationischer Standards
Zinn-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...