1,1,1-Triacetoxy-1λ5,2-benziodoxol-3(1H)-on 15% (w/w) in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester
429001000
429001000.EA 439 EUR
429001000.
1,1,1-Triacetoxy-1λ5,2-benziodoxol-3(1H)-on 15% (w/w) in Dichlormethan, AcroSeal®
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Molecular Weight: 424,15 g/mol
Dichte: 1,362 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00130127
CAS-Nummer: 87413-09-0
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 10 to 15 %