Messermühlen, GRINDOMIX GM 300
Lieferant: Retsch GmbH
20.252.0001
431-0156EA 7730 EUR
431-0156
Messermühlen, GRINDOMIX GM 300
Mühlen
Die Messermühlen Grindomix GM 300 eignen sich zum raschen, schonenden Zerkleinern und Homogenisieren von Lebens- und Futtermitteln. Sie verarbeiten Substanzen mit hohem Wasser-, Öl- oder Fettgehalt genauso schnell und zuverlässig wie trockene, weiche und mittelharte Produkte.
  • Industrieller Motor mit verstellbarer Drehzahl
  • Speicherung von bis zu 10 Parameterkombinationen, darunter Einstellung der Intervallzeiten für Standardarbeitsanweisungen
  • Vor- und Feinzerkleinerung mit einem Gerät: Schneiden im Standardbetrieb, Zerkleinerung im Reversierbetrieb, Vorzerkleinerung im Intervallbetrieb
  • Digitale Anzeige von Mahldauer und Mahlgeschwindigkeit
  • Optionaler Schwerkraftdeckel für automatische Anpassung des Mahlraumvolumens
* Abhängig von Probenmaterial und Instrumentenkonfiguration/-einstellungen.
Lieferumfang: Die Grindomix GM 300 wird mit 5-Liter-Behälter aus Kunststoff, Standarddeckel aus Kunststoff, Messer und Schaber geliefert.
Bitte beachten * Abhängig von Probenmaterial und Instrumentenkonfiguration/-einstellungen.