Dispergiergeräte, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
3737000 3737002 3737003
431-0179EA 1575 EUR
431-0179 431-0188 431-0189
Dispergiergeräte, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tragbare Homogenisatoren
Mobiles oder Standmodell, Volumenbereich 0,5 bis 100 ml. Ein großer Drehzahlbereich ermöglicht das Arbeiten bei hoher Umfangsgeschwindigkeit auch bei kleinen Schaftdurchmessern.
  • Leichtes Wechseln der Dispergierwerkzeuge durch Schnellspannfutter
  • Hohe Drehzahlkonstanz bei unterschiedlichsten Medien durch leistungsstarken Antrieb
  • Einweg Kunststoff-Dispergierwerkzeuge sind in zwei Größen verfügbar, sie sind Ideal für die PCR-Analyse
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Standards: IP Schutz-Klasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind ein Aufbewahrungskoffer ohne Inhalt (für Antrieb, Klemme, Dispergierwerkzeuge), Ersatzdichtungen sowie eine Klemme. Dispergiervorrichtungen und Zubehör müssen separat bestellt werden.