Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 4000
Lieferant: KINEMATICA
11010061 11010066
431-0203EA 3729 EUR
431-0203 431-0204
Dispergiergerät, POLYTRON®, PT 4000
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativmodell, Volumenbereich von 0,01 to 2500 ml. Das Modell PT 4000 erreicht hohe Geschwindigkeiten der Dispergierwerkzeugspitze aufgrund der Motordrehzahl von bis zu 40.000 min-1. Diese hohe Spitzengeschwindigkeit liefert kleine Tropfen- bzw. Partikelgrößen für bereits bewährte Anwendungen und und ermöglicht die Herstellung von Nanopartikeln. Der bürsten- und verschleißfreie (3-phasige) Hochfrequenzmotor hat einen niedrigen Geräuschpegel bei maximaler Drehzahl und eignet sich somit ideal für den Einsatz in einer geschäftigen Laborumgebung.
  • Geschwindigkeiten der Aggregatspitze von bis zu 40 m/s zur Produktion der feinstmöglichen Partikel
  • Sanftanlauf vermeidet das Spritzen des Homogenats aus dem Probengefäß
  • Thermische Sicherung für Überlastschutz
  • Drehzahl bleibt konstant, auch wenn sich die Viskosität der Lösung ändert
  • Dispergierwerkzeugwechsel mit einhändig bedienbarer Schnelllösekupplung
The PT 4000 will provide high dispersing tool tip speeds due to the motor speed of up to 40000 rpm. This high tip speed will provide small droplet or particle sizes for already proven applications and provides a means to produce nano particles. The motor, which is a brushless, wear-free (3-phase) high-frequency motor, has a low noise level at maximum speed making it ideal for use in a crowded laboratory environment.