Einkanalpipetten, mechanisch, BagPipet®
Lieferant: INTERSCIENCE
251091
432-0012EA 356 EUR
432-0012
Einkanalpipetten, mechanisch, BagPipet®
Pipetten Mikropipetten
BagPipet® ist eine autoklavierbare Pipette mit drei wählbaren Volumen (0,1 ml / 0,9 ml / 1 ml). Zur Nutzung mit BagTips®, einer sterilen und robusten Einwegspitze, die bis auf den Boden der Bags reicht.
  • Preisgünstig
  • Kein Risiko von Kreuz-Kontamination
  • Leicht und ergonomisch
  • Autoklavierbar und kalibriert nach GLP