VWR®, Mini Bead Mill Homogenisator mit 4 Plätzen
Lieferant: VWR Collection
432-0366EA 2730 EUR
432-0366
VWR®, Mini Bead Mill Homogenisator mit 4 Plätzen
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Der VWR® Mini Bead Mill Homogenisator mit 4 Plätzen ist ein kompakter und kraftvoller Bead Mill Homogenisator
  • Speziell zum Mahlen, Lysieren und Homogenisieren von biologischen Proben vor der molekularen Extraktion
  • Die ideale Lösung zur Extraktion von DNA, RNA-Proteinen und Enzymen aus zähen Proben bei gleichzeitiger Beibehaltung der molekularen Integrität
  • Hat einen breiten Leistungsbereich
Durch die Verwendung von mit verschiedenen Lyseperlen gefüllten Probenröhrchen, die von dem VWR® Bead Mill Homogenisator kräftig und gleichmäßig geschüttelt werden, erreicht man einen effizienten, gleichmäßig hohen Ertrag und eine qualitativ hohe Homogenisierung in gewöhnlich weniger als 60 Sekunden. Der VWR® Mini Bead Mill Homogenisator mit 4 Plätzen ist in der Lage Proben in 4×0,5-, 4×1,5-, 4×2- oder 1×7-ml-Röhrchen zu verarbeiten. Eine Abkühlphase zwischen den Läufen ist nicht nötig, so kann das Gerät bei durchgehender Nutzung einen hohen Durchsatz erzielen. Die Einheit hat ein praktisches Frontladerdesign mit Sicherheitsverschluss an der Klappe.
Lieferumfang: Die Antriebseinheit wird mit einem integrierten 0,5-,1,5- und 2-ml-Röhrchenträger, austauschbaren 1×7-ml-Röhrchenträger, Benutzerhandbuch und 2 Jahren Garantie geliefert. VWR® Einwegröhrchen mit Perlen müssen separat bestellt werden.