X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥98,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BCIG
437132JEA 104 EUR
437132J
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥98,0%
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Bei X-Gal handelt es sich um ein chromogenes Substrat für die ß-Galaktosidase, das ein tiefblaues Präzipitat bildet. Verwendung zusammen mit einem IPTG in kolorimetrischen Assays. X-Gal ermöglicht die Unterscheidung zwischen Rekombinanten von Nicht-Rekombinanten bei Klonversuchen mithilfe von Vektoren, die das LacZ-Gen enthalten. Außerdem findet es Einsatz in der Mikrobiologie, um Mikroorganismen zu erkennen, die eine ß-Galaktosidase-Aktivität aufweisen.
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molecular Weight: 408,63 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Identification Passes test
Appearance White crystalline powder
Spec.opt. rotation (1 %;DMF/water 50/50) 60.0 - 64.0 °
Water Max. 1 %