Magnesiumsilikat ≥99% (Metall-Basis)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil

43807.30 43807.18
43807.30EA 550 EUR
43807.30 43807.18
Magnesiumsilikat ≥99% (Metall-Basis)
Magnesiumsilikat

Purity: 99% CAS No.: 1343-88-0 Molecular Formula: Mg2O4Si Formula Weight: 140.71 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 3.21 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1910° Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00078249

Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
Schmelzpunkt: 1910 °C
Dichte: 3,21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR