Bismut-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Bi in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Scientific

43865.1Y 43865.18
43865.1YEA 81.7 EUR
43865.1Y 43865.18
Bismut-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Bi in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Wismut-Standards

Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134033

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR