Dispergiergerät POLYTRON® System PT 3100 D
Lieferant: KINEMATICA
11010121 11010120 11010122
441-0750EA 4238 EUR
441-0750 431-0160 431-0141
Dispergiergerät POLYTRON® System PT 3100 D
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Stativmodell, digital, Volumen 0,1 ml bis 10 l. Leistungsstarkes Gerät für eine breite Palette von Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen im Labor unter Anwendung des Rotor-Stator-Prinzips. Fernbetrieb über PC-Steuerung mittels der mitgelieferten Software und Wahl des Automatikmodus möglich.
  • Schneller Wechsel der Dispergierwerkzeuge durch Sicherheitsschnellkupplung
  • Konstante Drehzahl unabhängig von Beladungsänderungen durch intelligente Regelung
  • Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlstabilisierung
  • Drei Betriebsmodi: STANDARD, TIMER und AUTO
  • Verbesserte digitale Benutzeroberfläche zur Einstellung und Anzeige eines breiten Spektrums von Prozessparametern über LCD und Tastatur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20. Safety according to EN/IEC 61010
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20, Sicherheit gemäß EN/IEC 61010
Bestellinformation: Lieferung der Antriebseinheit mit PC-Software und Anschlusskabel für den PC. Dispergierwerkzeuge und Stative müssen separat bestellt werden.