Cycloheximid ≥90,0%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Naramycin A, CHX, 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion, Actidion
441894CEA 684 EUR
441894C
Cycloheximid ≥90,0%
Cycloheximid
Hemmt DNA- und Proteinsynthese
Formel: C₁₅H₂₃NO₄
Molecular Weight: 281,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082346
CAS-Nummer: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 90,0 %
Schmelzpunkt 107 - 120 °C