VWR® VV3, Vortex-Schüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0093EA 299 EUR
444-0093 444-0094 444-0007
VWR® VV3, Vortex-Schüttler
Schüttler Vortex-Schüttler
Der Vortex-Schüttler ist aufgrund seiner drei austauschbaren Aufsätze und verschiedenen Einsätze für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Mit Hilfe des speziell konstruierten Spanngurtes ist die Befestigung von Reaktionsgefäßen, Mikrotiterplatten und sogar Erlenmeyerkolben (250 ml) möglich. Die Aufsätze können in beliebiger Stellung fest auf dem Gerät angebracht werden. Der Schüttler ist robust und verfügt über ein Gehäuse aus beschichtetem Zinkdruckguss.
  • Klein und kompakt
  • Großer Drehzahlbereich, stufenlose Einstellung
  • Tastmodus oder Dauerbetrieb
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Lieferumfang: Wird mit Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße geliefert.
Bitte beachten * je nach Aufsatz und Beladung
** in Verbindung mit 412-0101