Rhenium-Standardlösung, 10000 mg/l Re in Wasser mit Salpetersäure (max. 1%) (aus Re) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455872REA 704 EUR
455872R
Rhenium-Standardlösung, 10000 mg/l Re in Wasser mit Salpetersäure (max. 1%) (aus Re) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhenium-Standards
Re in H₂O mit Spuren von HNO₃.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34/ ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.