Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

45622-100MG
45622-100MGEA 38.1 EUR
45622-100MG
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Supelco®
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₉ClNO₅P
CAS-Nummer: 13171-21-6
EINECS: 236-116-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a2fbf884e2669aec870176e68c3a2691df58c45&vid=0a2fbf884e2669aec870176e68c3a2691df58c45&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR