Lithium-Standardlösung, 200 mg/L Li in verd. Salpetersäure (aus Li) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458322EEA 93.2 EUR
458322E
Lithium-Standardlösung, 200 mg/L Li in verd. Salpetersäure (aus Li) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Lithium-Standards
Li in H₂O mit einer Spur HNO₃
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.