Schüttelwasserbad, OLS26
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
OLS26
462-0519EA 4257 EUR
462-0519
Schüttelwasserbad, OLS26
Bäder Schüttelwasserbäder
Das OLS Schüttelwasserbad bietet außergewöhnliche Temperaturleistung und Benutzerfreundlichkeit. Das Bad ist ideal für grundlegende sowie anspruchsvollere Anwendungen in Bildung, Forschung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biopharma-Industrie und Biowissenschaften geeignet.
  • Zwei-Punkt-Benutzerkalibrierung und benutzerdefinierter Übertemperatur-Alarm sowie -Abschaltung zum Schutz der Proben
  • Einfach einzusetzende Gestelle für Reagenzgläser/Mikroröhrchen
  • Mehrzweck-Tablar für Kolben kann Deep-Well-Platten aufnehmen, wenn es mit einer SH-DWP-Halterung, Kolbenklemmen und SR-Gestellen (unter Verwendung der mitgelieferten Anschlüsse) verwendet wird
  • Mehrzweck-Universaltablar bietet Platz für Reagenzglas-/Mikroröhrchengestelle
  • Ausgezeichnete Temperaturgenauigkeit und -beständigkeit von ±0,1 °C
  • Moderner Trockenlauf-/Trockenstart-Schutz
  • Countdown-Timer
The bath is ideal for basic as well as more demanding applications in education, research, food and beverage industry, biopharma and the life sciences. The magnetically coupled, maintenance free shaking mechanism sits below the shaking tray ensuring a larger working area and enabling the user to easily remove the mechanism for cleaning. The unit features soft start and is extremely quiet during operation, it also has a drain tap at the front for easier emptying. The OLS26 offers orbital and linear motion in one bath. Simply rotate the tray carrier by 180° to change between the two shaking modes. No need to buy separate trays to achieve orbital or linear motion. OLS26 features a dual display showing temperature and shaking speed and has adjustable shaking speed/stroke length.
Lieferumfang: Bath is supplied with a clear polycarbonate lift-off gabled lid and universal shaking tray but without other accessories. There is a wide range of multifunctional shaking trays available, to hold everything from microtubes and deep well plates to 1 litre flasks and bottles. Please order required accessories separately.
Bitte beachten * depending on load.