Paraffinstreckbäder, Hydro H 2 P
Lieferant: LAUDA
L003071
462-0624EA 570 EUR
462-0624
Paraffinstreckbäder, Hydro H 2 P
Bäder Wasserbäder für Gewebeschnitte
Paraffinstreckbad zum Strecken und Trocknen geschnittener Gewebeproben. Arbeitstemperaturbereich des Histologie-Bades beträgt 25 bis 80 °C.
  • Temperaturanzeige durch Kontrollthermometer am Badrand
  • Temperatureinstellung über Drehknopf mit Temperaturskala
  • 1-Punkt-Temperaturregler
  • Wassermangelsicherung
  • Badkörper aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Kontrollthermometer mit Halter serienmäßig
Heizleistung: Max. 0,3 kW