Florisil® für die Chromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

46384-500G-F
46384-500G-FEA 322 EUR
46384-500G-F
Florisil® für die Chromatographie, Supelco®
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR