Diaion PA308(Cl), ion exchange resin, 4% cross-linked, strongly basic porous type I, 1.0 meq/ml on PS-DVB 1 * 1 kg
Lieferant: Thermo Scientific
Diaion PA308(Cl), ion exchange resin, 4% cross-linked, strongly basic porous type I, 1.0 meq/ml on PS-DVB 1 * 1 kg
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.