Labor-Kühl-Gefrierkombinationen mit elektronischem Comfort-Regler und explosionsgeschütztem Innenraum, ATEX, MediLine
Lieferant: Liebherr
Mediline
471-1016EA 0 EUR
471-1016 471-1071
Labor-Kühl-Gefrierkombinationen mit elektronischem Comfort-Regler und explosionsgeschütztem Innenraum, ATEX, MediLine
Kühlschränke
Kühl-Gefrierkombination mit explosionsgeschütztem Innenraum zur Lagerung explosiver und leicht entzündlicher Substanzen – beispielsweise in der chemischen Industrie oder in speziellen Labors.
  • Der elektronische Comfort-Regler mit digitaler Temperaturanzeige ermöglicht genauste Temperatureinstellungen
  • Integrierter Datenspeicher
  • Zwei Regler und zwei Kompressoren für optimale Funktionalität
  • 1-Punkt-Kalibrierung
  • Zugang für Temperaturfühler (Ø 10 mm)
  • Praktische Schubläden (im Gefrierfach) mit einer transparenter Vorderseite für eine freie Sicht auf die gelagerten Erzeugnisse
  • Die Türen sind für eine komfortable Bedienung selbstschließend, der Türanschlag kann gewechselt werden, und die Klemmdichtungen sind austauschbar
Geprüft gemäß der Richtlinie 94/9 EG (ATEX 95). Eingestuft als II 3G Ex nA II T6, geeignet für die Lagerung von explosiven und leicht entzündliche Substanzen in verschlossenen Behältern.
Bestellinformation: Bitte beachten Sie, dass auch eine nicht explosionsgeschützte Ausführung auf Anfrage erhältlich ist.