Tragbarer/einsetzbarer Ultratiefkühlschrank Stirling Ultracold ULT25NEU
Lieferant: Stirling Ultracold
ULT25NEU-EU
471-1240EA 7770 EUR
471-1240
Tragbarer/einsetzbarer Ultratiefkühlschrank Stirling Ultracold ULT25NEU
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Der ULT25NEU ist die einzige heute verfügbare tragbare ULT-Gefrierschranklösung, mit der die ULT-Lagerung zum Patienten gebracht werden kann. Dieser kleine, leichte und effiziente tragbare Gefrierschrank mit −80 °C ist ideal für klinische Studien und die Verabreichung biologischer Arzneimittel.
  • Tragbarer, zuverlässiger, kontinuierlicher ULT-Betrieb
  • Wiegt nur 21 kg, kann einfach und kostengünstig als Paket überall auf der Welt verschickt werden
  • Erhältlich mit optionaler drahtloser SenseAnywhere-Temperaturüberwachung
  • 100% natürliche Kühlmittel
  • Keine Kompressoren, die ausfallen können, nur zwei bewegliche Teile
  • Eingebautes Universalnetzteil, anschließbar an jede AC- oder 12 V DC-Steckdose weltweit
  • Großer Temperaturbereich von –20 bis –86 °C
  • Nimmt 18×2 Zoll große Kartons auf kleinstem Raum auf
Stirling Ultracold ULT25NEU ist ein tragbarer, versandfähiger Ultratiefkühlschrank mit –86 °C, der für persönliche und platz- oder strombeschränkte Anwendungen entwickelt wurde. Er bietet kompakte, zuverlässige und energieeffiziente Lagerung für Kühlkettenmanagement, kurzfristige oder langfristige Ultratieflagerung und den Transport biologischer Proben.
Mit seinem geringen Gesamtgewicht, den niedrigen Versandkosten und dem geringen Platzbedarf bietet der ULT25NEU dem Forscher mehr Möglichkeiten zur Platzierung vor Ort.
Der ULT25NEU ist ideal für den Einsatz in Biorepositorien, Pathologielaboren, Gewebebanken, regenerativer Medizin und anderen Anwendungen im Zusammenhang mit klinischer oder diagnostischer Medizin sowie der Arzneimittelverteilung.
1 Jahr umfassende Garantie.
Standards: cTÜVus-zertifiziert.
Bestellinformation: Lieferung mit Typ E (EU-Stecker); Typ G (UK-Stecker); und Typ J (CH-Stecker) Stromkabel (220 bis 240 V), Unterdeckel, Anschlussdichtung, Anschlussstopfen, Schlüsseln und zwei Körben;
1 Jahr Teilegarantie ist weltweit Standard. Zusätzliches, optionales, separat erhältliches Zubehör enthält: Kunststoffbehälter, AC-Kabel, mobiles Gleichstromkabel, Unterdeckel, Kalibrierungszertifikat, Validierung der Temperaturzuordnung, Fernalarmkontakte, drahtlose SenseAnywhere-Temperaturüberwachung und -protokollierung.
Lieferumfang: Kann per Straßentransport versendet werden.
Bitte beachten Warnung auf dem Versandkarton: Hier oben; Fragil