Labor-Kühl-Gefrierschrank mit SmartFrost, Perfection SCFfg
Lieferant: Liebherr
SCFFG4002
471-1342EA 2899 EUR
471-1342
Labor-Kühl-Gefrierschrank mit SmartFrost, Perfection SCFfg
Kühlschränke
Liebherr-Geräte sind auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz kommt ausschließlich das natürliche und umweltfreundliche Kältemittel R 600a. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark, und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftssicher.
  • ±5 K Temperaturstabilität bei Gefriergeräten
  • ±3 K Temperaturstabilität bei Kühlgeräten
  • Mechanische Verriegelung
  • Antibakterieller Hebelgriff
  • Auswechselbare Türdichtung
  • Für Schulungszwecke oder Ausstellungen können die Funktionalitäten des Gerätes im Demo-Modus simuliert werden
  • Mit nachrüstbarer WiFi/LAN-Schnittstelle
  • Mechanische Verriegelung
  • SmartFrost-Technologie
  • Mit Erinnerungsfunktionen und integriertem Temperaturalarm
  • Selbstschließende Tür <90°
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.
Aufgrund betriebstechnischer Erfordernisse und anwendungsspezifischer Bedingungen kann es zu Abweichungen der Temperatur des Innenraums von der Solltemperatur zu einer mit kalibrierten Thermometern ermittelten Lagertemperatur kommen. Diese Abweichungen können durch die Kalibrierfunktion ausgeglichen werden. Für das sichere Kühlgefühl bei exakten Temperaturen.
Um die Lagertemperatur zusätzlich mit Hilfe eines separaten Fühlers zu regeln, ist eine Verkabelung von außen nach innen erforderlich. Die Kabeldurchführung bietet hier eine saubere und professionelle Lösung. Die integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss ohne Bohren von Löchern oder Aufbrechen der Türdichtung. Sollte die Stromzufuhr durch eine Störung unterbrochen worden sein, erscheint bei Wiederherstellung der Stromversorgung die Stromausfallinfo. Diese meldet, dass das Gerät zeitweise ohne Strom war und gibt an, welche Maximaltemperatur in dieser Zeit erreicht wurde. So lässt sich einschätzen, ob durch den Stromausfall mit Qualitätseinbußen zu rechnen ist.
SafetyDevice-Funktion wird bei Kühlschränken bei +2 °C aktiviert.
Standards: Laborgeräte von Liebherr entsprechen EN/IEC 60079-0 oder EN-IEC 60079-7 und entsprechen der EU-Richtlinie 2014/34/EU („ATEX-Richtlinie“). Durch die Innenraumklassifizierung nach II 3 G Ex ec IIC T6 (deklariert als Zone 22) sind sie für brennbare Stoffe in geschlossenen Behältern geeignet, die eine explosionsfähige Atmosphäre bilden können. Liebherr-Laborgeräte entsprechen der EN/IEC 60079-0 bzw. EN-IEC 60079-7 und erfüllen die EU-Richtlinie 2014/34/EU („ATEX-Richtlinie“). Durch die Innenraumklassifizierung nach II 3 G Ex ex IIC T6 (als Zone 22 deklariert) sind sie geeignet für brennbare Stoffe in geschlossenen Behältern, die eine explosionsfähige Atmosphäre bilden können.