Halter für Kryoröhrchen CryoLine™, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
378441
479-0021EA 87.1 EUR
479-0021
Halter für Kryoröhrchen CryoLine™, Nunc™
Kryo-Strohhalme
Stab aus Aluminium für die Lagerung von 6 Kryoröhrchen à 1,2 or 1,8 ml, 4 Kryoröhrchen à 3,6 ml oder drei Kryoröhrchen à 4,5 ml.
  • Kann mit Farbcodierungsstreifen markiert werden
Länge: 280 mm