NAD+ lithium salt ≥90% (durch enzymatische Reinheit), Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
481915-1
481915-1EA
140
EUR
481915-1
NAD+ lithium salt ≥90% (durch enzymatische Reinheit), Calbiochem®
NAD+ lithium salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Formel:
C₂₁H₂₆N₇O₁₄P₂Li Molecular Weight: 669,4 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
64417-72-7 Merck Index: 14,06344 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity (by Enzymatic Assay) | ≥90% |