J.T.Baker® Roboterspitzen Typ QG
Lieferant: Avantor
49018-0106EA 310 EUR
49018-0106
J.T.Baker® Roboterspitzen Typ QG
Pipettenspitzen
Geeignet für den Einsatz auf Roboterinstrumenten von Drittanbietern QIAgility. Verfügbar in leitfähiger Ausführung, mit Filter, nicht steril und in CE-IVD-gekennzeichneter Ausführung für klinische Diagnoseanwendungen.
  • Unter Reinraumbedingungen hergestellt (Reinraumklasse 8)
  • Qualitätskontrolle auf dem neuesten Stand
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
  • Besonders für Analysen mit hohem Durchsatz und DNA-Aufreinigung geeignet
  • In Blister verpackt
Die Validierung der Spitzen auf dem jeweiligen Instrument und für bestimmte Anwendungen liegt in der Verantwortung des Benutzers.