Ammoniaklösung 25%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

5.33003.0050
5.33003.0050EA 100 EUR
5.33003.0050
Ammoniaklösung 25%, LiChropur™ für die LC-MS, Supelco®
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Siedepunkt: 37,7 °C
Schmelzpunkt: –57,5 °C
Dichte: 0,903 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Density (20 °C) 0,903 g/cm³
Explosion limit (V) 15,4 – 33,6%
Vapor pressure (20 °C) 483 hPa
Assay 25%
Storage Store at +15 °C – +25 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR