Carrez I-Lösung Zinkacetat 1 mol/l in Essigsäure-Lösung (0,5 mol/l )

Lieferant: VWR Chemicals

5056.1000EA 38.4 EUR
5056.1000
Carrez I-Lösung Zinkacetat 1 mol/l in Essigsäure-Lösung (0,5 mol/l )
Carrez I-Lösung Zinkacetat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR