Filtriertrichter, parabolisch
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4230
516-8930EA 2860 EUR
516-8930
Filtriertrichter, parabolisch
Trichter Membranfiltertrichter
Edelstahl, autoklavierbar.
Zur Vakuumfiltration großer Volumina von mikrobiologischen Proben, Ölen und Lösemitteln. Dichter Bajonett-Drehverschluss ohne O-Ring.
Filterfläche: 9,6 cm².
Ø×L gesamt: 37×221 mm.
Bitte beachten Hinweis: Nicht geeignet zur Verwendung mit flüchtigen Flüssigkeiten oder hochreinen Kraftstoffen, da Explosionsgefahr durch statische Entladungen besteht.