Halter für Scheidetrichter
Lieferant: KARTELL
970
527-1999EA 19.1 EUR
527-1999
Halter für Scheidetrichter
Stative
PP.
Klemme passt auf Stäbe mit Ø 8 bis 14 mm.
Nicht für Trichter mit einem Ø unter 75 mm.