Rotationsverdampfer, Rotavapor® R-3
Lieferant: BUCHI
1103011V0 1103011V1
531-0837EA 0 EUR
531-0837 531-0857
Rotationsverdampfer, Rotavapor® R-3
Verdampfer Rotationsverdampfer
Speziell für klassische, grundlegende Laboranwendungen, die von Bildungseinrichtungen für Forschung und Lehre benötigt werden.
  • Manueller Lift mit vertikalem Kühler
  • Clip verhindert das Lösen des Kolbens während der Rotation
  • Einfache Demontage des Dampfdurchführungsrohrs ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung des Dichtungssystems ohne Risiko von Glasbruch
  • Verstellbarer Winkel des Rotationsmotors zur Unterstützung unterschiedlicher Kolbengrößen und der Montage von Anti-Bump-Traps
  • Die Genauigkeit des ursprünglichen Fertigungsprozesses des Dampfdurchführungsrohrs verbessert die Lebensdauer der Vakuumdichtung
Aufheizen und Erreichen der Solltemperatur werden durch eine LED angezeigt. Das geringe Volumen gewährleistet sehr schnelle Aufheizzeiten. Das Bad mit den ergonomischen Griffen kann leicht angepasst werden und nimmt Kolben mit einem Volumen von bis zu 4 l auf. Dieses Bad ist dank der einfachen Temperatureinstellung und der Siebensegmentanzeige sehr einfach zu betreiben. Die Wanne aus hochlegiertem Stahl ist leicht zu reinigen.
Heating and reaching the set temperature is indicated by an LED. Its small volume ensures that heat-up times are very quick. The bath with the ergonomic handles can be easily adjusted and support flask sizes up to 4 l volumes. Simple temperature adjustment and the seven segment digits make this bath very easy to operate. The high alloy steel pan is easy to clean.
Lieferumfang: Rotavapor® R-3 mit vertikalem Kühler, Heizbad, Verdampferkolben und 1 l-Auffangkolben.
Bitte beachten * Mit transparenter Kunststoffbeschichtung