Leichtdestillat ≥99,9995% (Metall-Basis) ICP solvent für anorganische Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
54362-1L
54362-1LEA 0 EUR
54362-1L
Leichtdestillat ≥99,9995% (Metall-Basis) ICP solvent für anorganische Spurenanalyse, Supelco®
Leichtdestillat
ICP solvent is low odor and reduced toxicity equivalent to classical kerosene or xylene and ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces.
Siedepunkt: 200…250 °C (Lit.)
CAS-Nummer: 64742-47-8
UN: 1993