Mitteldruck-Injektionsventile, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
V-451
560-0168EA 744 EUR
560-0168
Mitteldruck-Injektionsventile, Upchurch Scientific®
Ventile Injektionsventile
Die 6-Port-Mitteldruck-Injektionsventile bieten eine einfache, externe Probenschleifenanpassung. Schneiden Sie einfach ein Stück Schlauch zurecht, das dem Probenvolumen entspricht, das Sie injizieren möchten, wobei Sie dabei das Port-zu-Port-Volumen des Ventils berücksichtigen.
  • Biokompatibel und inert
  • Benetzte Oberflächen aus chemikalienbeständigem Vespel® und PTFE
  • Für Drücke bis 1000 psi (69 bar)
Bestellinformation: Jedes Ventil umfasst sechs flanschlose ¹/₄ - 28-Fittinge für Schläuche mit ¹/₁₆" oder ¹/₈" ext. Ø.