Natriumcarbonat 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
56169-1L
56169-1LEA 56.6 EUR
56169-1L
Natriumcarbonat 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=723c855eb13046ab3f0ea7a86d3a1bf12bbae2bf&vid=0c6f4fb4ed4a03ebd76e5d684f63c39f4f69d3e1&prid=web&clid=SAPDAM