HPLC All-In-One Box, b.safe
Lieferant: Bohlender
R9900-10
590-0412EA 462 EUR
590-0412
HPLC All-In-One Box, b.safe
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Komplettset zur Ausstattung einer HPLC-Anlage.
Bestehend aus Caps mit Gewinde GL45 für vier Laborglasflaschen zur Entnahme von Lösemitteln sowie Waste Cap mit Abluftfilter und Kanister zum sicheren Sammeln der Lösemittelabfälle. Der Lieferumfang der Caps beinhaltet PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und Belüftungsventile mit Wechselanzeige. Zum Sammeln der Lösemittelabfälle ist ein 5-Liter-Kanister S55 aus PE mit passender Waste Cap S55 und ein Abluftfilter L enthalten. Der Lieferumfang der Waste Cap beinhaltet PFA Fittings für Kapillar-außendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm, Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, Stufenoliven für Schlauchinnendurchmesser 5,5-8 mm. Ausführung und Lieferumfang gemäß Tabelle, Verbrauchsmaterial (Belüftungsventil, Abluftfilter) ist für eine Nutzungsdauer von 12 Monaten bereits enthalten, Laborglasflaschen GL45 sind separat zu beschaffen.
3x b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss, inkl. 1x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm, 1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige (Artikelnummer BOHLM145-01)
1x b.safe Cap GL45 mit 2x Kapillaranschluss, inkl. 2x Fitting für Schlauchaußen-Ø 3,2 mm, 1x Blindfitting, 1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige (Artikelnummer BOHLM145-02)
4x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate (Artikelnummer BOHLM505-01)
1x b.safe Waste Cap S55 mit 4x Kapillaranschluss, 4x Anschluss für Schlaucholive, 1x Anschluss für Abluftfilter, inkl. je 4x Fitting für Schlauchaußen-Ø 1,6 mm (grün) / 2,2 mm (violett) / 3,2 mm (gelb), 4x Blindfitting für Kapillaranschluss, 4x Blindfitting für Schlauchanschluss, 4x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5,5-8 mm (Artikelnummer BOHLM355-40)
1x b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9-10,5 mm (Artikelnummer BOHLM503-16)
1x b.safe Abluftfilter L, Nutzungsdauer 12 Monate (Artikelnummer BOHLM506-03)
1x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter (Artikelnummer BOHLR225-05)