Khellin für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: Visammin, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g]chromen-5-one, 4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
60730-10G
60730-10GEA 210 EUR
60730-10G
Khellin für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Khellin
Khellin, for microscopy (4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one)
Formel: C₁₄H₁₂O₅
Molecular Weight: 260,25 g/mol
Schmelzpunkt: 150…154 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005007
CAS-Nummer: 82-02-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e3adfb6ee7fd8faca122163584f7d5c8f1d704&vid=1b6f66a437cda595b594aece41c9dc7d1639af6c&prid=web&clid=SAPDAM