VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal
Lieferant: VWR Collection
609-0190EA 50.3 EUR
609-0190
VWR®, Digitaler Timer, Ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Ein-Kanal-Timer ist zwischen 19 Stunden, 59 Minuten und 99 Minuten, 59 Sekunden umschaltbar und verfügt über drei Tasten für eine einfache Bedienung.
  • Countdown- und Count-Up-Funktion
  • Speicher für letzte Einstellung
  • Akustischer Alarm; verstrichene Zeit seit Ertönen des Alarms wird angezeigt
Standards: Die Timer werden mit Kalibrierzertifikat und individueller Seriennummer geliefert. Sie werden in einem dreifach akkreditierten / registrierten ISO / IEC 17025: 2005, A2LA akkreditierten Labor (Cert # 2448.01) gegen Geräte kalibriert, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.
Lieferumfang: Wird mit ausklappbarem Ständer, Taschenclip, magnetischer Rückseite, einer AAA-Batterie und Kalibrierzertifikat geliefert. Inkl. Erklärung über die auf NIST rückführbare Genauigkeit.