VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR Collection
609-0197EA 50.4 EUR
609-0197
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Countup-/Countdown-Funktion für 99 Minuten, 59 Sekunden.
  • Stoppuhrfunktion
  • Wasser- und dampfdichtes Design
  • Für den Einsatz in Spülbereichen, Nasslaboren, an Produktionsstätten oder im mobilen Einsatz
  • Speicherfunktion
Standards: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001; A2LA-Akkreditierung gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST-Standards.
Lieferumfang: Wird mit Batterie, Ständer, abnehmbarem Saugnapf und Kalibrierungszertifikat geliefert.