VWR®, Digitaler Vier-Kanal-Timer mit Whiteboard
Lieferant: VWR Collection
609-0208EA 36.2 EUR
609-0208
VWR®, Digitaler Vier-Kanal-Timer mit Whiteboard
Timer Timer, digital
Dieser Timer befindet sich in einem Whiteboard mit Stift und Radierer, was die Überwachung der Zeit und anderer kritischer Informationen ermöglicht. Er bietet verschiedene Montage-Optionen: flach auf dem Labortisch, vertikale Ansicht und Befestigung auf Metalloberflächen.
  • Umschaltbare Zeitmessung: Countup-/Countdown-Funktion; Anzeige der verstrichenen Zeit nach Countdown
  • Umschaltbar von 23 Stunden, 59 Minuten auf 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Akustischer Alarm für jeden Kanal
  • Letzte progammierte Zeit wird gespeichert
  • Akustische Bestätigung für Dateneingabe über Tastendruck
Standards: Individuell getestet und geprüft gemäß NIST in einem A2LA akkreditierten Labor (Zert. # 2448.01). Konformität mit den Anforderungen der ISO 17025: 2005. RoHS-konform.
Lieferumfang: Inkl. Batterien (zwei AAA Batterien) und Kalibrierzertifikat.