Tisch-Stoppuhr, Mesotron
Lieferant: HANHART
631.4031-00
609-1260EA 280 EUR
609-1260
Tisch-Stoppuhr, Mesotron
Timer Stoppuhren, analog
Dieser quarzgesteuerte Kurzzeitmesser kann auf einem Tisch o.ä. platziert werden.
  • Ergonomisches Design
  • Start/Stop und Split über zwei separate Tasten
  • ¹/₆₀ s, ¹/₁₀₀ Minuten
W×D×H: 130×40/95×175 mm
Lieferumfang: Mit Batterie Mignonzelle AA R6.