VWR®, Gewichtssätze für die Kalibrierung, Klasse M1
Lieferant: VWR Collection
611-1854EA 40.8 EUR
611-1854
VWR®, Gewichtssätze für die Kalibrierung, Klasse M1
Gewichte Kalibriergewichte
  • 10 g Knopfgewicht aus Edelstahl
  • 50 g Knopfgewicht aus Edelstahl
  • 100 g Knopfgewicht aus vernickeltem Messing
Lieferumfang: Die Gewichte werden in einem Beutel geliefert.