Pipettierhilfe für Mikropipetten
Lieferant: Brand
709110
612-1449EA 2.7 EUR
612-1449
Pipettierhilfe für Mikropipetten
Pipetten Pipettierbälle
Bestehend aus PET-Kunststoffrohr, Silikon-Adapter und TPE-Saugbalg mit Belüftungsloch.
  • Speziell für Mikropipetten BLAUBRAND®intraEND (> 1 µl)