Pipettenständer
Lieferant: KARTELL
255
612-1812EA 34.4 EUR
612-1812
Pipettenständer
Pipettenständer
Ständer aus PP, für 16 Pipetten.
  • Für 8 Pipetten Ø <10 mm und 8 Pipetten Ø <15 mm
  • Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen
W×D×H: 200×75×150 mm