VWR®, Vakuum-/Druck-Ball
Lieferant: VWR Collection
612-2705EA 21.1 EUR
612-2705
VWR®, Vakuum-/Druck-Ball
Pipetten Pipettierbälle
Schwarzes Gummi mit PVC-Verbindungen.
  • Zur Sammlung gasförmiger Proben oder zum Ansaugen von Gasen durch Instrumente
  • Zwei dickwandige Gummiventile
Fassungsvermögen: 85 ml
Farbe: schwarz
Bestellinformation: Supplied without tubing.