VWR® Stepper Pro, Mehrfachdispenser
Lieferant: VWR Collection
613-2169EA 313 EUR
613-2169
VWR® Stepper Pro, Mehrfachdispenser
Pipetten Mehrfachdispenser
Diese Pipette ist für die Entnahme von kontaminierten und flüchtigen Flüssigkeiten konzipiert. Da der Dispenser nur mit Spitzen mit Kolben kompatibel ist, wird eine Kontamination durch aufsteigende Aerosole in der Spitze vermieden und somit eine langfristige sichere Verwendung gewährleistet.
  • Flexibel: Pipette für 12 Spitzengrößen, 10 Volumenanpassungen und 120 Programmschritte
  • Volumen einstellbar von 1 bis 5500 µl
  • Geringes Gewicht (85 g): Bestens geeignet für das Dispensieren langer Serien
  • Ergonomisches Design ermöglicht Volumenauswahl, Aufnehmen und Dispensieren von Flüssigkeiten mit einer Hand
  • Volumenanpassungen und Dosiervolumen für verschiedene Spitzen im Sichtfenster sichtbar