xPIPETTE™ Karussellständer
Lieferant: BIOTIX
30518126
613-6912EA 217 EUR
613-6912
xPIPETTE™ Karussellständer
Pipettenständer
Der Karussell-Pipettenständer ist ein rotierender Karussellständer für die xPIPETTE.
  • Passt sowohl auf Ein- als auch auf Mehrkanalmodelle
  • Hält insgesamt sieben Pipetten
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem Polypropylen
Pipetten hängen vertikal und verhindern so, dass Flüssigkeiten den Pipettenschaft verunreinigen.