Aräometer-Zylinder
Lieferant: VITLAB
760941
614-0005EA 33.1 EUR
614-0005
Aräometer-Zylinder
Zylinder Aräometerzylinder
Zylinder, hergestellt aus PP, durchscheinend.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Sehr gute Temperaturbeständigkeit Robust und stabil
Mit Ausguss und Überlaufkammer. Das garantiert, dass das Aräometer auch mit einem komplett gefüllten Zylinder gelesen werden kann.