Kryoskop, CryoStar
Lieferant: GERBER FUNKE
7150
614-2060EA 3020 EUR
614-2060
Kryoskop, CryoStar
Kryoskope
Schnelle und zuverlässige Messung des Gefrierpunkts von Milch. Das Kühlsystem gewährleistet schnelle Betriebsbereitschaft selbst bei hohen Umgebungstemperaturen (bis zu 32 °C).
  • Einfache und unkomplizierte Bedienung
  • Mehrsprachiges Menü
  • Kalibrierung und Einstellungen werden automatisch im Festwertspeicher gespeichert
  • Software zum Abbilden der Gefrierkurve auf einem PC im Lieferumfang enthalten
Standards: Referenzmessung gemäß DIN/ISO/IDF5764