Haar-Thermo-Hygrometer
Lieferant: MOINEAU
4200T
620-0621EA 86.4 EUR
620-0621
Haar-Thermo-Hygrometer
Hygrometer Hygrometer, analog
Haar-Hygrometer mit analogem Nadelthermometer ist für die Messung des Taupunkts ausgelegt.
  • Rund
  • Wandmontage
  • Mit Messinggehäuse
Ø: 100 cm
Gewicht: 105 g