VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für allgemeine Anwendungen

Lieferant: VWR Collection
620-0884EA 26.8 EUR
620-0884
VWR®, Flüssigkeits-Glasthermometer für allgemeine Anwendungen
Thermometer Analoge Thermometer
Diese mit roter organischer Flüssigkeit gefüllte Thermometer mit weißem Rückglas eignen sich ideal für den Einsatz in chemischen Laboratorien, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemischen Laboratorien, Pharmaindustrie, Medizintechnik, Molkereien, Brauereien und Destillerien.

  • Teilweise oder komplett eintauchbar
  • Rote Flüssigkeit vor weiß hinterlegtem Glas
  • Dauerhafte Graduierung im Glas eingebettet

Division: 1,0 °C

Length: 305 mm

Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.

Verpackung: Einzeln geschützt verpackt in einem Safety-Pak.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR